Läs mer
Relebactam, MedChemExpress
Beskrivning
Relebactam is a diazabicyclooctane inhibitor with activity against a wide spectrum of β-lactamases, including class A (extended-spectrum β-lactamases and KPC) and class C (AmpC) enzymes. Relebactam shows antibacterial activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Relebactam |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1174018-99-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H20N4O6S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | MK-7655 |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (143.52 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |