Läs mer
Relebactam, MedChemExpress
Produktkod. p-200098782
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. 16487166
Brand: Medchem Express HY16752
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Relebactam is a diazabicyclooctane inhibitor with activity against a wide spectrum of β-lactamases, including class A (extended-spectrum β-lactamases and KPC) and class C (AmpC) enzymes. Relebactam shows antibacterial activity.
Relebactam is a diazabicyclooctane inhibitor with activity against a wide spectrum of β-lactamases, including class A (extended-spectrum β-lactamases and KPC) and class C (AmpC) enzymes. Relebactam shows antibacterial activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Relebactam
Fysisk form Solid
CAS 1174018-99-5
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H20N4O6S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym MK-7655
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (143.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(ON1[C@]2([H])CC[C@@H](C(NC3CCNCC3)=O)[N@@](C2)C1=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 348.38
Formel vikt 348.38
Procent renhet 99.56%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.