Läs mer
Gilson™ Pipetttips Reload Pack för Pipetman™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15277783 Handla allt Gilson Produkter
Modell:
D1000
DL10
Förpackningsstorlek:
Paket med 576
Paket med 960
Produktkod. 15277783
Brand: Gilson™ F167012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ladda om din standard Pipetman™ pipettspetslåda med diamantspets enkelt och snabbt med ett helt paket nya spetsar. Gilson™ Pipetttips Reload Pack för Pipetman™ är autoklaverbara.
  • Snabbaste sättet att ladda om tom låda (säljs separat)
  • Använder 70 % mindre plast
  • Återvinningsbar
  • Lätt att förvara
  • Prisvärt och bekvämt
  • Helt autoklaverbara
  • Finns i tre storlekar:
    • 0,1 - 2,0 μL
    • 2 - 2000 μL
    • 100 - 10 000 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pipettspets
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell DL10
Precision 0,008 μL
Noggrannhet −0,05 till− 0,025 μL
Längd (metrisk) 4.5cm
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Påfyllning
Kvantitet 960/Pk
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman, Gilson Pipetman P2N, Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10M
Graderad Ja