Läs mer
Gilson™ Pipetttips Reload Pack för Pipetman™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15297783 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Modell:
D1000
DL10
Förpackningsstorlek:
Paket med 576
Paket med 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
15297783 D1000 Paket med 576
15277783 DL10 Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15297783 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F167014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ladda om din standard Pipetman™ pipettspetslåda med diamantspets enkelt och snabbt med ett helt paket nya spetsar. Gilson™ Pipetttips Reload Pack för Pipetman™ är autoklaverbara.
  • Snabbaste sättet att ladda om tom låda (säljs separat)
  • Använder 70 % mindre plast
  • Återvinningsbar
  • Lätt att förvara
  • Prisvärt och bekvämt
  • Helt autoklaverbara
  • Finns i tre storlekar:
    • 0,1 - 2,0 μL
    • 2 - 2000 μL
    • 100 - 10 000 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pipettspets
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell D1000
Precision 0,002 till 0,004 μL
Noggrannhet 0 till 0,025 μL
Längd (metrisk) 6.6cm
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Påfyllning
Kvantitet 576/Pk
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman C1200, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman F250 to F1000, Gilson Pipetman P1000N, Gilson Pipetman P1000, Gilson Pipetman F250 to F1000, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman C1200
Graderad Ja