Läs mer
Gilson™ Pipetttips Reload Pack för Pipetman™ Produktkod.: 15297783
I lager
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Gilson™ Pipetttips Reload Pack för Pipetman™
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8002699 Handla allt Gilson Produkter
D1000, Paket med 576
Modell:
D1000
DL10
Förpackningsstorlek:
Paket med 576
Paket med 960
Produktkod. 15297783
Brand: Gilson™ F167014
Focus on Agri-Science Testing
Använd kampanjkoden 24136 i kassan
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Ladda om din standard Pipetman™ pipettspetslåda med diamantspets enkelt och snabbt med ett helt paket nya spetsar. Gilson™ Pipetttips Reload Pack för Pipetman™ är autoklaverbara.
  • Snabbaste sättet att ladda om tom låda (säljs separat)
  • Använder 70 % mindre plast
  • Återvinningsbar
  • Lätt att förvara
  • Prisvärt och bekvämt
  • Helt autoklaverbara
  • Finns i tre storlekar:
    • 0,1 - 2,0 μL
    • 2 - 2000 μL
    • 100 - 10 000 μL
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Recyclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pipettspets
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell D1000
Precision 0,002 till 0,004 μL
Noggrannhet 0 till 0,025 μL
Längd (metrisk) 6.6cm
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Påfyllning
Kvantitet 576/Pk
För användning med (utrustning) Gilson™ Pipetman™ C1200, Gilson™ Pipetman™ U1000, Gilson™ Pipetman™ F250 till F1000, Gilson™ Pipetman™ P1000N, Gilson™ Pipetman™ P1000, Gilson™ Pipetman™ F250 till F1000, Gilson™ Pipetman™ U1000, Gilson™ Pipetman™ C1200
Graderad Ja
Material Polypropen
Produkttitel
Gilson™ Pipetttips Reload Pack för Pipetman™ >