Läs mer
Virkon™ Rely+On™ Desinfektionsmedel (Nordics)
Produktkod. 31903150
Change view
Förpackning:
1 Tub
12 lådor/låda
20 lådor/låda
Form:
Granulärt pulver
Tablet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Form
31903150 12 lådor/låda Tablet
31903153 20 lådor/låda Tablet
31903151 1 Tub Granulärt pulver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Läs instruktionerna innan användning eller kontakta tillverkaren för de senaste hälso- och säkerhetsråden
Produktkod. 31903150 Leverantör Virkon™ Leverantörsnummer 350010
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Läs instruktionerna innan användning eller kontakta tillverkaren för de senaste hälso- och säkerhetsråden
Rengör och desinficera medicinska, laboratorie-, offentliga och arbetsytor samt utrustning i en enda enstegsoperation. Virucidal desinfektionspulver ger det bredaste beprövade spektrumet av alla desinfektionsmedel.
  • Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning
  • Bevisat effektiv i oberoende tester mot alla 18 virusfamiljer som drabbar både människor och djur, inklusive AIDS (HIV) och hepatit B
  • Utmärkt bakteriedödande medel och svampmedel
  • Kan appliceras i pulverform direkt på blod och andra kroppsvätskor som spills
  • Löser sig lätt för att göra ett flytande desinfektionsmedel
  • Luktfri, icke-irriterande för hud och ögon, icke-giftig ångfas, exceptionellt låg oral toxicitet
  • Enligt COSHH-kraven krävs ingen maximal exponeringsgräns
  • Icke-korrosiv, icke-blekande och biologiskt nedbrytbar
  • Alla virussjukdomar som överförs via ytor eller instrument som är förorenade med inficerat blod, kroppsvätskor, avföring eller saliv kan kontrolleras genom korrekt applicering
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionstablett
Färgkodad Ja
Form Tablet
Produktlinje Cleanware
Doft Lemon
Sterilitet Sterila
Utseende Red-Brown
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Disponibel För engångsbruk
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
Förpackning 12 lådor/låda
Kvantitet 50 x 5 g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RELYON VIRKON NORDIC
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Brittiska biocidala regler (HSE / BPR)