Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Remazol Brilliant Blue R, ren
Produktkod. 10762631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10762631 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10762631 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 207550250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 2580-78-1 | C22H16N2Na2O11S3 | 626.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Remazol Brilliant Blue R
CAS 2580-78-1
Molekylformel C22H16N2Na2O11S3
MDL-nummer MFCD00001215
Synonym C.I. 61200
InChI-nyckel KUIXZSYWBHSYCN-UHFFFAOYSA-L
Infrarött spektrum Authentic
LEDER [Na+].[Na+].NC1=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C(NC2=CC=CC(=C2)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)C=C1S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatrium-1-amino-9,10-dioxo-4-({3-[2-(sulfonatooxi)etansulfonyl]fenyl}amino)-9,10-dihydroantracen-2-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 626.53
PubChem CID 17409
Formel vikt 626.55
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Blått
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.