Läs mer
MedChemExpress Remdesivir
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 602.58 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.3% |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (165.95 mM∣Need ultrasonic) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 1809249-37-3 |
| Synonym | GS-5734 |