Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, E. coli polyvalent
Beskrivning:
E. coli Polyvalent 2 (typerna O26, O55, O111, O119, O126)
E. coli Polyvalent 3 (typerna O86, O114, O125, O127, O128)
E. coli Polyvalent 4 (typerna O44, O112, O124, O142)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Remel Agglutinerande sera, E. coli Polyvalent används för serologisk identifiering av E. coli genom agglutinationstester på objektglas och/eller rör.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | E. coli Polyvalent 2 (typerna O26, O55, O111, O119, O126) |
| Detekterbara analyter | E. coli |
| Typ | Agglutinerande sera |
| Förpackningstyp | 2 ml/flaska |
| Kvantitet | 2 mL |
| Specificitet | types O26, O55, O111, O119, O126 |