Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, E. coli polyvalent
Description
Remel Agglutinerande sera, E. coli Polyvalent används för serologisk identifiering av E. coli genom agglutinationstester på objektglas och/eller rör.
Spécification
Spécification
| Beskrivning | E. coli Polyvalent 4 |
| Detekterbara analyter | E. coli |
| Typ | Agglutinerande sera |
| Förpackningstyp | 2 ml/flaska |
| Kvantitet | 2 mL |
| Specificitet | typerna O44, O112, O124, O142 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?