Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae
Produktkod. 11464069
Change view
Beskrivning:
Haemophilus influenzae Typ B
Haemophilus influenzae typ A
Haemophilus influenzae typ C
Haemophilus influenzae typ D
Haemophilus influenzae typ E
Haemophilus influenzae typ F
Förpackningsstorlek:
2ml
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
11464069 Haemophilus influenzae Typ B 2ml
12627459 Haemophilus influenzae typ A Varje
12653528 Haemophilus influenzae typ E Varje
12663528 Haemophilus influenzae typ F Varje
12637459 Haemophilus influenzae typ C Varje
12643528 Haemophilus influenzae typ D Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11464069 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30166101
 Begränsad artikel
I lager
Används för serologisk identifiering av H. influenzae genom snabba objektglasagglutinationstest och CIE-procedurer.
Remel Agglutinerande sera används för serologisk identifiering av H. influenzae genom ett snabbt diagglutinationstest och CIE-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Haemophilus influenzae Typ B
Detekterbara analyter H. influenzae
Typ Agglutinerande sera