Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae
Produktkod. 12637459
Beskrivning:
Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae Typ F
Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae typ A
Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae typ B
Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae typ C
Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae typ D
Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae typ E
Förpackningsstorlek:
2ml
Varje
Produktkod. 12637459
Brand: Thermo Scientific™ R30166201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för serologisk identifiering av H. influenzae genom snabba objektglasagglutinationstest och CIE-procedurer.
Remel Agglutinerande sera används för serologisk identifiering av H. influenzae genom ett snabbt diagglutinationstest och CIE-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae typ C
Detekterbara analyter H. influenzae
Typ Agglutinerande sera