Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae
Beskrivning:
Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae Typ F
Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae typ A
Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae typ B
Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae typ C
Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae typ D
Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae typ E
Förpackningsstorlek:
2ml
Varje
Beskrivning
Remel Agglutinerande sera används för serologisk identifiering av H. influenzae genom ett snabbt diagglutinationstest och CIE-procedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae typ D |
| Detekterbara analyter | H. influenzae |
| Typ | Agglutinerande sera |