Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Haemophilus influenzae
Beskrivning
Remel Agglutinerande sera används för serologisk identifiering av H. influenzae genom ett snabbt diagglutinationstest och CIE-procedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Haemophilus influenzae typ F |
| Detekterbara analyter | H. influenzae |
| Typ | Agglutinerande sera |