Läs mer
Thermo Scientific™ Neisseria meningitidis Agglutinerande sera
Produktkod. 13225589
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13225589 2 ml 2ml
1 options
Produktkod. 13225589 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30166601
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Meningococcus Agglutinating Sera används i den kvalitativa serologiska identifieringen av Neisseria meningitidis Grupperna A, B, C, D, X, Y, Z, W135, AD och XZ + W135.
Utför serologisk identifiering av Neisseria meningitidis Grupp A, B, C, D, X, Y, Z och W135 för epidemiologiska och diagnostiska ändamål med hjälp av Thermo Scientific™ Remel™ Meningococcus Agglutinating Sera. Gruppspecificitet är baserad på identiteten av kapselpolysackarider och stammar som har dessa material agglutineras specifikt av det homologa antiserumet. Vid bakteriell meningit är det viktigt att få en presumtiv identifiering av smittämnet så tidigt som möjligt, så att adekvat antimikrobiell behandling kan påbörjas.
Serologiska tester är baserade på det faktum att antikroppar i serum, producerade som svar på exponering för bakteriella antigener, kommer att agglutinera med bakterier som bär homologa antigener. Homologa kulturer bör användas för positiva kontrollorganismer.
  • Klar att använda - Förberedda reagenser
  • Lätt att förvara - Förvara vid 2-8 °C
  • Polyvalenta sera är endast för användning i objektglas.
  • Lätt att tolka -
    • Testsuspension - Stark och tydligt synlig agglutination inom en minut.
    • Kontrollsuspension - Ingen synlig agglutination.
Meningococcus Agglutinating Serum produceras i kaniner och konserveras med 0,5 % fenol. Varje droppflaska innehåller 2 ml vätska och är redo att användas.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Neisseria meningitidis polyvalenta grupper A - D
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter N. meningitidis
Typ Neisseria Meningitidis Test Kit
Material Polyvalent
Organismgrupp Polyvalenta grupper AD
Förpackningstyp 2 ml/flaska
Kvantitet 2 ml
Målorganismklass Neisseria Meningitidis