Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Neisseria meningitidis
Beskrivning
Remel Agglutinerande sera används för serologisk identifiering av N. meningitidis genom snabb agglutinering av objektglas och CIE-procedurer.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Grupp D |
| CE-märkning | Ja |
| Detekterbara analyter | N. meningitidis |
| Typ | Neisseria Meningitidis Test Kit |
| Organismgrupp | Grupp D |
| Målorganismklass | Neisseria Meningitidis |