Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Neisseria meningitidis
Beskrivning:
Neisseria meningitidis Group W135
Neisseria meningitidis grupp A
Neisseria meningitidis grupp B
Neisseria meningitidis grupp C
Neisseria meningitidis grupp D
Förpackningsstorlek:
2ml
Beskrivning
Remel Agglutinerande sera används för serologisk identifiering av N. meningitidis genom snabb agglutinering av objektglas och CIE-procedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Neisseria meningitidis grupp B |
| CE-märkning | Ja |
| Detekterbara analyter | N. meningitidis |
| Typ | Neisseria Meningitidis Test Kit |
| Organismgrupp | Grupp B |
| Kvantitet | Varje |
| Målorganismklass | Neisseria Meningitidis |