Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Neisseria meningitidis
Produktkod. 13295589
Change view
Beskrivning:
Grupp A
Grupp B
Grupp C
Grupp D
Grupp W135
Förpackningsstorlek:
2ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
13295589 Grupp W135 2ml
13255589 Grupp C 2ml
13245589 Grupp A 2ml
11414079 Grupp D 2ml
13215599 Grupp B 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13295589 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30167401
 Begränsad artikel
I lager
Används för serologisk identifiering av N. meningitidis genom snabb agglutinering av objektglas och CIE-procedurer.
Remel Agglutinerande sera används för serologisk identifiering av N. meningitidis genom snabb agglutinering av objektglas och CIE-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Grupp W135
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter N. meningitidis
Typ Neisseria Meningitidis Test Kit
Organismgrupp Grupp W135
Målorganismklass Neisseria Meningitidis