Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Neisseria meningitidis
Produktkod. p-4529065
Beskrivning:
Neisseria meningitidis Group W135
Neisseria meningitidis grupp A
Neisseria meningitidis grupp B
Neisseria meningitidis grupp C
Neisseria meningitidis grupp D
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. 13255589
Brand: Thermo Scientific™ R30166901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för serologisk identifiering av N. meningitidis genom snabb agglutinering av objektglas och CIE-procedurer.
Remel Agglutinerande sera används för serologisk identifiering av N. meningitidis genom snabb agglutinering av objektglas och CIE-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Neisseria meningitidis grupp C
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter N. meningitidis
Typ Neisseria Meningitidis Test Kit
Organismgrupp Grupp C
Kvantitet Varje
Målorganismklass Neisseria Meningitidis