Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Salmonella H
Description
Remel Agglutinerande sera, Salmonella H används för identifiering av flagellära H-antigener från Salmonella-stammar genom agglutinationstest på objektglas och/eller rör.
- Välj sera även för användning som positiva kontroller för färgade salmonellasuspensioner
Specifications
Specifications
| Kontrolluppsättningar | Positiv |
| Beskrivning | Polyvalent, Fas 1 och 2 |
| Detekterbara analyter | Salmonella H antigen |
| Typ | Agglutinerande sera |
| Material | Polyvalent |
| Förpackningstyp | 2 ml/flaska |
| Kvantitet | 2 mL |
| Målorganismklass | Salmonella H |