Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Salmonella H
Produktkod. 12789280
Change view
Beskrivning:
Polyvalent, Fas 1 och 2
Salmonella H (a)
Salmonella H (b)
Salmonella H (d)
Salmonella H (i)
Förpackningsstorlek:
2ml
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
12789280 Salmonella H (d) Varje
13245579 Salmonella H (i) 2ml
11983332 Salmonella H (a) 2ml
11923342 Salmonella H (b) 2ml
12677499 Polyvalent, Fas 1 och 2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12789280 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30160501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00 SEK
    1256.73 SEK / Paket med 1
    Save 273.27 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används för identifiering av flagellära H-antigener från Salmonella- stammar genom agglutinationstest på objektglas och/eller rör.
Remel Agglutinerande sera, Salmonella H används för identifiering av flagellära H-antigener från Salmonella-stammar genom agglutinationstest på objektglas och/eller rör.
  • Välj sera även för användning som positiva kontroller för färgade salmonellasuspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning Salmonella H (d)
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Salmonella H antigen
Typ Agglutinerande sera
Förpackningstyp 2 ml/flaska
Kvantitet 2 mL
Målorganismklass Salmonella