Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Salmonella H
Produktkod. p-4529197
Beskrivning:
Salmonella H (a)
Salmonella H (b)
Salmonella H (d)
Salmonella H (i)
Salmonella H polyvalent, fas 1 och 2
Förpackningsstorlek:
2ml
Varje
Produktkod. 13245579
Brand: Thermo Scientific™ R30161601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för identifiering av flagellära H-antigener från Salmonella- stammar genom agglutinationstest på objektglas och/eller rör.
Remel Agglutinerande sera, Salmonella H används för identifiering av flagellära H-antigener från Salmonella-stammar genom agglutinationstest på objektglas och/eller rör.
  • Välj sera även för användning som positiva kontroller för färgade salmonellasuspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning Salmonella H (i)
Detekterbara analyter Salmonella H antigen
Typ Agglutinerande sera
Förpackningstyp 2 ml/flaska
Kvantitet 2 mL
Målorganismklass Salmonella H