Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Salmonella O Polyvalent
Produktkod. 11993322
Change view
Beskrivning:
Polyvalent (grupp A - G)
Polyvalent (grupp A - S)
Förpackningsstorlek:
2ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
11993322 Polyvalent (grupp A - S) 2ml
12627499 Polyvalent (grupp A - G) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11993322 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30858201
 Begränsad artikel
I lager
Används för identifiering av somatiska O-antigener från Salmonella- stammar genom agglutinationstest på objektglas och/eller rör.
Remel Agglutinerande sera, Salmonella O används för identifiering av somatiska O-antigener från Salmonella-stammar genom agglutinationstest på objektglas och/eller rör.
  • Välj sera även för användning som positiva kontroller för färgade salmonellasuspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning Polyvalent (grupp A - S)
Detekterbara analyter Salmonella O antigen
Typ Agglutinerande sera
Material Polyvalent
Organismgrupp Group AS
Förpackningstyp 2 ml/flaska
Kvantitet 2 mL
Målorganismklass Salmonella O