Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Salmonella O Polyvalent
Produktkod. 12627499
Change view
Beskrivning:
Polyvalent (grupp A - G)
Polyvalent (grupp A - S)
Förpackningsstorlek:
2ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
12627499 Polyvalent (grupp A - G) Varje
11993322 Polyvalent (grupp A - S) 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12627499 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30858101
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Används för identifiering av somatiska O-antigener från Salmonella- stammar genom agglutinationstest på objektglas och/eller rör.
Remel Agglutinerande sera, Salmonella O används för identifiering av somatiska O-antigener från Salmonella-stammar genom agglutinationstest på objektglas och/eller rör.
  • Välj sera även för användning som positiva kontroller för färgade salmonellasuspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning Polyvalent (grupp A - G)
Detekterbara analyter Salmonella O antigen
Typ Agglutinerande sera
Material Polyvalent
Organismgrupp Group AG
Förpackningstyp 2 ml/flaska
Kvantitet 2 mL
Målorganismklass Salmonella O
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.