Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Salmonella O Polyvalent
Produktkod. p-4529151
Beskrivning:
Salmonella O Polyvalent (grupp A - S)
Salmonella O polyvalent (grupp A - G)
Förpackningsstorlek:
2ml
Varje
Produktkod. 12627499
Brand: Thermo Scientific™ R30858101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för identifiering av somatiska O-antigener från Salmonella- stammar genom agglutinationstest på objektglas och/eller rör.
Remel Agglutinerande sera, Salmonella O används för identifiering av somatiska O-antigener från Salmonella-stammar genom agglutinationstest på objektglas och/eller rör.
  • Välj sera även för användning som positiva kontroller för färgade salmonellasuspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning Salmonella O polyvalent (grupp A - G)
Detekterbara analyter Salmonella O antigen
Typ Agglutinerande sera
Material Polyvalent
Organismgrupp Group AG
Förpackningstyp 2 ml/flaska
Kvantitet 2 mL
Målorganismklass Salmonella O