Läs mer
Thermo Scientific™ Agglutinerande sera, Salmonella O/Vi
Produktkod. 11974092
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11974092 2 ml 2ml
1 options
Produktkod. 11974092 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30957401
 Begränsad artikel
I lager
Identifiera somatiska O/Vi-antigener från Salmonella-stammar serologiskt genom agglutinationstest på objektglas och/eller rör med Agglutinating Sera, Salmonella O/Vi.
Identifiera serologiskt somatiska O/Vi-antigener från Salmonella-stammar genom objektglas- och/eller röragglutinationstest för epidemiologiska och diagnostiska ändamål med Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Salmonella O/Vi. Serumen absorberas för att avlägsna agglutininer för andra Salmonella-antigener och paracolonα agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC-serien) är avsedda för identifiering av O/Vi-antigener.
Serologiska tester är baserade på det faktum att antikroppar i serum, producerade som svar på exponering för bakteriella antigener, kommer att agglutinera med bakterier som bär homologa antigener.
Släktet Salmonella klassificeras i Kauffmann-White Scheme i serotyper enligt kombinationer av somatiska (O) och flagellära (H) antigener, vilka identifieras genom agglutinationstester 1 . Agglutinerande sera bör användas i bekräftande tester men kan också användas med lämplig försiktighet vid screeningtest 2 . Dessa enkla tester detekterar snabbt specifika bakteriella antigener för identifiering, gruppering och/eller typning av Salmonella och andra livsmedelsburna mikroorganismer. Detta inkluderar agglutinerande sera för identifiering av somatiska O/Vi-antigener av Salmonella (grupper AS), vilket möjliggör snabb, exakt och tillförlitlig identifiering av Salmonella-stammar.
  • Färdiga att använda : Flytande reagenser i 2 ml flaskor
  • Snabbt: Resultat inom 1 minut.
  • Lätt att tolka: Synlig agglutination indikerar ett positivt resultat
  • Mindre prov krävs
Varje kit innehåller en flaska antisera (2mL) konserverad antingen med 0,5 % fenol eller 0,1 % natriumazid. Serum produceras i kaniner.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning Salmonella O/Vi
Detekterbara analyter Salmonella O antigen
Typ Agglutinerande sera
Material Polyvalent
Förpackningstyp 2 ml/flaska
Kvantitet 2 ml
Målorganismklass Salmonella O/Vi