Läs mer
Thermo Scientific™ Agglutinerande sera, Salmonella O
Produktkod. 11963332
Change view
Beskrivning:
Faktor 15 (grupp E2)
Faktor 2 (grupp A)
Faktor 4 (grupp B)
Faktor 6, 7 (grupp C1)
Faktor 9 (grupp D)
Förpackningsstorlek:
2ml
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
11963332 Faktor 2 (grupp A) 2ml
11913332 Faktor 6, 7 (grupp C1) 2ml
12643638 Faktor 15 (grupp E2) Varje
11944092 Faktor 9 (grupp D) 2ml
11964092 Faktor 4 (grupp B) 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11963332 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30956701
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera somatiska O-antigener från Salmonella-stammar serologiskt genom agglutinationstest med objektglas med Agglutinating Sera, Salmonella O.
Identifiera serologiskt somatiska O-antigener från Salmonella-stammar genom agglutinationstest för objektglas för epidemiologiska och diagnostiska ändamål med Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Salmonella O. Serumen absorberas för att avlägsna agglutininer för andra Salmonella-antigener och paracolonα agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC-serien) är avsedda för identifiering av O-antigener.
  • Välj sera även för användning som positiva kontroller för färgade salmonellasuspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning Faktor 2 (grupp A)
Detekterbara analyter Salmonella O antigen
Typ Agglutinerande sera
Organismgrupp Grupp A
Förpackningstyp 2 ml/flaska
Kvantitet 2 mL
Målorganismklass Salmonella O