Läs mer
Thermo Scientific™ Agglutinerande sera, Salmonella O
Beskrivning
Identifiera somatiska O-antigener från Salmonella-stammar serologiskt genom agglutinationstest med objektglas med Agglutinating Sera, Salmonella O.
Identifiera serologiskt somatiska O-antigener från Salmonella-stammar genom agglutinationstest för objektglas för epidemiologiska och diagnostiska ändamål med Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerande sera, Salmonella O. Serumen absorberas för att avlägsna agglutininer för andra Salmonella-antigener och paracolonα agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC-serien) är avsedda för identifiering av O-antigener.
- Välj sera även för användning som positiva kontroller för färgade salmonellasuspensioner
Specifikationer
Specifikationer
| Kontrolluppsättningar | Positiv |
| Beskrivning | Salmonella O-faktor 15 (grupp E2) |
| Detekterbara analyter | Salmonella O antigen |
| Typ | Agglutinerande sera |
| Organismgrupp | Grupp E2 |
| Förpackningstyp | 2 ml/flaska |
| Kvantitet | 2 mL |
| Målorganismklass | Salmonella O |