Läs mer
Thermo Scientific™ Shigella flexneri Polyvalenta (1 till 6, X och Y) agglutinerande sera
Produktkod. 13275579
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13275579 2 ml 2ml
1 options
Produktkod. 13275579 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30163801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00 SEK
    1321.82 SEK / 2ml
    Save 318.18 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Identifiera Shigella- kulturer presumtivt med objektglasagglutinationsteknik med Shigella flexneri Polyvalent (1 till 6, X och Y) agglutinerande sera.
Identifiera presumtivt Shigella -kulturer för epidemiologiska och diagnostiska ändamål med hjälp av Thermo Scientific™ Remel™Shigella flexneri Polyvalenta (1 till 6, X och Y) agglutinerande sera. Dessa sera är lämpliga för användning i objektglasagglutinationstester. Serologiska tester är baserade på det faktum att antikroppar som produceras i serumet som svar på exponering för bakteriella antigener kommer att synligt agglutinera med bakterier som bär homologa antigener. Antisera tillhandahåller endast serologisk identifiering; fullständig identifiering av en organism måste göras i samband med biokemiska tester.
Shigella flexneri kan differentieras på basis av deras reaktioner med specifika antisera. De Remel sortiment av polyvalenta antisera täcker S. flexneri typ 1 till 6, X och Y. Eftersom Shigella kan förväxlas med vissa icke-rörliga serotyper av E. coli (Alkalescens-Dispar-gruppen) finns ytterligare ett serum (R30164301) tillgängligt för differentiering.
  • Färdigt att använda: Levereras som färdigt att använda agglutinerande serum.
  • Lätt att tolka: Synlig agglutination med S. flexneri typ 1 till 6, X och Y. Kontrolllösning visar ingen synlig agglutination.
Shigella flexneri Polyvalenta (1 till 6, X och Y) agglutinerande sera produceras i kaniner och konserveras med 0,5 % fenol. Varje droppflaska innehåller 2 ml vätska och levereras redo att användas.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Shigella flexneri Polyvalent (1 till 6, X och Y)
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Shigella
Formatera Vial
Förpackningstyp 2 ml/flaska
Kvantitet 2 ml