Läs mer
Thermo Scientific™ Vibrio cholerae Polyvalent Agglutinating Sera
Produktkod. 11414069
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414069 2 ml 2ml
1 options
Produktkod. 11414069 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30165001
 Begränsad artikel
I lager
Använd Vibrio cholerae Polyvalent Agglutinating Serum för serologisk identifiering av V. cholerae O1 för epidemiologiska och diagnostiska ändamål.
Identifiera Vibrio cholerae O1 serologiskt genom agglutinationsteknik för objektglas för epidemiologiska och diagnostiska ändamål med Thermo Scientific™ Remel™Vibrio cholerae Polyvalent Agglutinating Serum. Serologiska tester är baserade på det faktum att antikroppar som produceras i serumet som svar på exponering för bakteriella antigener kommer att synligt agglutinera med bakterier som bär homologa antigener.
Vibrio cholerae serogrupp O1 är associerad med de flesta epidemiska utbrott av kolera. O-serogrupperingen är baserad på antikroppar som känner igen strukturella skillnader i det värmestabila O-antigenet (lipopolysackarid) hos bakterierna. V. cholerae O1 och V. cholerae icke-O1 isolat kan särskiljas på basis av enkla agglutinationstester.
  • Klar att använda - Förberedd reagens
  • Lätt att förvara - Förvara vid 2-8° C
  • Lätt att tolka -
    • Testsuspension - Agglutinationen ska vara stark och tydligt synlig inom en minut.
    • Kontrollsuspension - Ingen synlig agglutination.
Vibrio cholerae Polyvalent Agglutinating Sera ger 2mL kaninserum som innehåller antikroppar mot Vibrio cholerae, konserverat med 0,5 % fenol och levereras färdigt att använda i en droppflaska. Varje droppflaska innehåller tillräckligt med sera för 40 till 50 tester.
Detta flervärda serum är avsett att användas i screeningtest för objektglasagglutination.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Vibrio cholerae Polyvalent
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter V. cholerae
Formatera Vial
Förpackningstyp 2 ml/flaska
Kvantitet 2 ml