Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Candida kit
Produktkod. 13235659
Change view
Kvantitet:
25 tester/kit
Förpackningsstorlek:
25 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13235659 25 tester/kit 25 tester
1 options
Produktkod. 13235659 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R21106
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Candida Kit används för presumtiv identifiering av Candida albicans med hjälp av enzymteknologi.
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Candida Kit används för presumtiv identifiering av Candida albicans med hjälp av enzymteknologi.
  • För användning i kvalitativa procedurer för presumtiv identifiering av Candida albicans genom snabb detektering av L-prolinaminopeptidas ochΒ -galaktosaminidas
  • Testresultat inom 30 sekunder
  • 4-metylumbelliferyl-N-acetyl-Β -D-galaktosaminid i närvaro av enzymetΒ -galaktosaminidas frisätter 4-metylumbelliferon, som är en mycket fluorescerande förening som kan detekteras med ultraviolett ljus
  • L-prolin aminopeptidas hydrolyserar L-prolin-Β -naftylamid och reagerar med färgframkallaren för att bilda en röd färg. Om PRO och MUGAL båda är positiva, är C. albicans närvarande Produkten är klar för användning och ingen ytterligare förberedelse behövs
Innehåller:
Testkort, återfuktande vätska, färgframkallare, MUGAL-reagens och applikatorstavar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackningen vid 2° till 8 C tills °den används.
Beskrivning BactiCard™ Candida
Kvantitet 25 tester/kit
För in vitro diagnostisk användning