Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ E. coli
Produktkod. 13245659
Change view
Kvantitet:
25 tester/kit
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13245659 25 tester/kit Paket med 25
1 options
Produktkod. 13245659 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R21108
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Thermo Scientific™ Remel BactiCard E. coli används för presumtiv identifiering av Escherichia coli med hjälp av enzymteknologi.
Thermo Scientific™ Remel BactiCard E. coli används för presumtiv identifiering av Escherichia coli med hjälp av enzymteknologi.
  • CPT Kod: 87147
  • CLIA-komplexitet: Ingen avskrivning
  • Två separata testcirklar för MUG och Indol
  • Resultat efter 15 minuters inkubation
  • Positivt MUG-test visar fluorescens under långvågigt ultraviolett ljus
  • Positivt indoltest bevisas av en färgförändring till rödv
  • Om indol och MUG är positiva är E. coli närvarande
Innehåller:
Testkort, rehydrerande vätska, MUG-reagens och applikatorstavar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning BactiCard™ E. coli
Detekterbara analyter E. coli
Typ BactiCard
Förpackningstyp 1 sats
Kvantitet 25 tester/kit
Testtid 15 min.
För in vitro diagnostisk användning.