Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Neisseria
Produktkod. 13255659
Change view
Kvantitet:
25 tester/kit
Förpackningsstorlek:
25 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13255659 25 tester/kit 25 tester
1 options
Produktkod. 13255659 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R21110
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Använder enzymteknologi för presumtiv identifiering av Neisseria spp. och Moraxella catarrhalis på selektiva medier.
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Neisseria använder enzymteknologi för presumtiv identifiering av patogena Neisseria spp. och Moraxellacatarrhalis isolerad på selektiva medier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning BactiCard™ Neisseria
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Neisseria-arter, M. catarrhalis
Typ Bacticard Neisseria
För användning med (applikation) Enzymimmunanalysdetektion
Kvantitet 25 tester/kit
Målorganismklass Patogen Neisseria Spp., Moraxella Catarrhalis