Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop Calcofluor Vit
Produktkod. 12789230
Change view
Kvantitet:
50-pack
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
12789230 50-pack Varje
1 options
Produktkod. 12789230 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R21507
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck svampar, jästsvampar, Microsporidium, Acanthamoeba och Pneumocystis med hjälp av BactiDrop™ Calcofluor Vit fluorescerande fläck.
Upptäck svampar, jästsvampar, Microsporidia, Acanthamoeba och Pneumocystis carinii med hjälp av Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Calcofluor Vit fluorescerande fläck. År 1961 observerade Darken upptaget av kalkofluorvitt genom att aktivt odla kulturer av jäst och högre svampar1. Hageage och Harrington använde calcofluor white (CFW) för att påvisa hyfer och jästsvampar i kliniska prover2. Baselski och Robison rapporterade användningen av CFW för att upptäcka P. carinii-cystor3. Wilhelmus et al. visade fluorescensen av Acanthamoeba keratit4. Weber et al. rapporterade CFW färgar också mikrosporidiasporer5.
Calcofluor White är en snabb, ospecifik, fluorokromfärgning som används vid mikroskopisk upptäckt av svampar, jästsvampar, Acanthamoeba-cystor, mikrosporidier och Pneumocystis carinii i kliniska prover. Kalkofluorvit har nyligen använts för att detektera svampar i direkta preparat och i avparaffinerade vävnadssektioner6,7. CFW är ett kemofluorescerande optiskt vitmedel som har förmågan att binda till cellulosa och kitin. Denna förening avgränsar cellväggarna hos cellulosainnehållande organismer vid excitation med långvågigt ultraviolett ljus2.Färdig att använda: Flytande reagens Lätt att tolka: Svampelement, Jäst - Ljus äppelgrön fluorescens med typisk morfologi Acanthamoeba cystor - Cystor (10-25)μ m) verkar korrugerade och dubbelväggiga med ljus äppelgrön fluorescens och ljus orange cytoplasma.Microsporidia - Äppelgrön fluorescens, tarmmikrosporidia sporer varierar i storlek från 0,9-1,5μ m till 1,2-2,0μ m, cellväggen är ljusare men färgningen är inte specifik. Pneumocystis carinii - Briljant äppelgrön fluorescens, cystor är 5-8μ m i diameter och innehåller upp till 8 halvmåne- eller pleomorfa sporozoiter, cellvägg- och dubbla parentesstrukturer inuti cystorna färgas intensivt. Bakterier - Svag till ingen fluorescens, typisk kokoid- eller bacillär form.Detta reagens innehåller kalkfluorvit (1g/1000mL) som fluorescerande fläck. Evans blå färg tillsätts för att minimera bakgrundsmaterial. Innan färgning med CFW används kaliumhydroxid 10 % (REF R21524) som ett rengöringsmedel för att lösa upp vävnadsceller. Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Behaga inquire.Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Calcofluor Vit fläck
Kvantitet 50-pack
Volym (metrisk) 0,75 ml/ampull