Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Desoxycholate
Produktkod. 12799230
Change view
Kvantitet:
50 x 0,75 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12799230 50 x 0,75 ml Varje
1 options
Produktkod. 12799230 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R21508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 SEK
    1380.62 SEK / Paket med 1
    Save 159.38 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Skilja mellan galllösliga Streptococcus pneumoniae och andra olösliga alfa-hemolytiska streptokocker med hjälp av BactiDrop™ Desoxycholate (10%).
Skilja mellan galllösliga Streptococcus pneumoniae och andra olösliga alfa-hemolytiska streptokocker med Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Desoxycholate (10%). År 1900 använde Neufeld ett gallsalt natriumdesoxycholat för att detektera autolys, som skilde galllösliga S. pneumoniae från gallolösliga alfa-hemolytiska streptokocker1. Evans använde 10 % galla för att lysera buljongkulturer av pneumokocker2. Hawn och Beebe utvärderade effektiviteten av att applicera gallsalter direkt på en blodagarplattkultur av pneumokocker3.
Använda Bactidrop Desoxichoklad för att skilja mellan galllösliga Streptococcus pneumoniae och andra olösliga alfa-hemolytiska streptokocker.Färdig att använda: Flytande reagens Lätt att tolka:Pricktest Positivt Test - Kolonisönderfall inom 30 minuterNegativt test - Kolonitestet förblir intakt inom 30 minuter Testet är intakt inom 30 minuter Testet är intakt. timmar; Kontrollsuspensionen förblir grumlig Negativt test - Test- och kontrollsuspensioner förblir grumliga inom 3 timmar. Galllöslighetstestet är baserat på observationen att när 10 % desoxycholat appliceras lyser S. pneumoniae-celler, medan andra streptokocker och grampositiva kocker inte gör det. Gallsalter orsakar en rubbning av cellmembranet och även lägre ytspänning vid gränsytan mellan medium och membran4,5.S. pneumoniae har ett autokatalytiskt enzym som ’lyserar organismens egen cellvägg under celldelning. Detta autolytiska intracellulära enzym får organismen att genomgå snabb autolys när den odlas på artificiellt medium6. Goebel och Avery angav att verkan av gallsalter är oberoende av det autolytiska enzymet7. Dubos och Hirsch fann att gallsalter inaktiverar det naturligt förekommande autolytiska enzymet antingen genom ändring eller avlägsnande av en normal autolytisk hämmare från pneumokockcellerna8. Detta reagens innehåller 10 % vikt/volym desoxycholsyra natrium, etanol, natrium Mertiolat och avmineraliserat vatten finns tillgängligt i alla områden. Behaga inquire.Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 20 °C till 25 °C
Beskrivning BactiDrop Desoxycholate
CE-märkning Ja
Förpackningstyp 50/Pk.
Kvantitet 50 x 0,75 ml