Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Järnklorid
Beskrivning
Upptäck deaminering av fenylalanin med hjälp av Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Järnklorid (10%) reagens. Henecka och Houben-Weyl visade att när man testar för närvaron av fenylpyrodruvsyra med en vattenhaltig lösning av järnklorid, uppstår en grön färgreaktion1,2. Detta biokemiska test är användbart för att differentiera Enterobacteriaceae. De flesta medlemmarna i Proteus- och Providencia-grupperna ger en positiv fenylalanintestreaktion3,4.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 20 °C till 25 °C |
| Beskrivning | BactiDrop Järnklorid |
| CE-märkning | Ja |
| Kvantitet | 50 x 0,75 ml |