Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Kovacs indol
Produktkod. 12739240
Change view
Kvantitet:
50 x 0,75 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet unitSize
12739240 50 x 0,75 ml Paket med 50
1 options
Produktkod. 12739240 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R21522
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestäm förmågan hos mikroorganismer att dela indol från tryptofan med hjälp av BactiDrop™ Kovacs indolreagens.
Bestäm förmågan hos mikroorganismer, främst Enterobacteriaceae, att dela indol från tryptofanmolekylen med Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Kovacs indolreagens. Tidigare tester för att bekräfta indolproduktion krävde en xylenextraktionsprocedur för att detektera små mängder indol som producerats från nedbrytningen av tryptofan. Kovac använde amylalkohol istället för etylalkohol för att kringgå extraktionsförfarandet som är involverat i Ehrlich-Beohme-reagenset1. Gadebusch och Gabriel rapporterade att utbyte av isoamylalkohol resulterade i större stabilitet hos Kovacs reagens2.
Tryptofanaser är intracellulära enzymer som förmedlar indolproduktion genom att hydrolysera aminosyran tryptofan. Indol kombineras med dimetyl-aminobensaldehyd för att bilda en röd förening. Detta är en kondensationsprodukt som bildas av en syraspjälkning av ett protein3. Klart att använda: Flytande reagens Lätt att tolka: Positivt test - En rosa-röd ring mellan buljongen och reagenset Negativt test - Ingen färgutveckling Kovacs indolreagens innehåller 5 % w/vρ -dimetylaminobensaldehyd (CAS 100-10-7), saltsyra (koncentrerad) (CAS 7647-01-0) och amylalkohol (CAS 71-41-0) och levereras som 0,75 ml ampuller. Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Behaga inquire.Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 20 °C till 25 °C
Beskrivning BactiDrop Indole, Kovacs
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Nitrit, Fri kvävgas
Kvantitet 50 x 0,75 ml