Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Oxidas
Produktkod. 10399814
Change view
Kvantitet:
50 x 0,75 ml
Förpackningsstorlek:
50 ampuller
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10399814 50 x 0,75 ml 50 ampuller
1 options
Produktkod. 10399814 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R21540
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck närvaron av cytokromoxidasenzym med BactiDrop Oxidas.
Upptäck cytokromoxidasenzym med Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Oxidas. Oxidastestet utformades ursprungligen för att identifiera Neisseria-arter, men användes senare för att separera Pseudomonadaceae från de oxidasnegativa Enterobacteriaceae1,2. De flesta gram-positiva bakterier är oxidas-negativa och många av de gram-negativa bacillerna, förutom Enterobacteriaceae, är variabla3. Denna formulering är baserad på oxidasreagensformeln för Kovacs1.
Upptäck cytokromoxidasenzym med BactiDrop™ Oxidas.Färdigt för användning: Ingen ytterligare förberedelse krävs.Lätt att tolka: Positivt test: Utveckling av en violett till lila färg inom 10-30 sekunder.Negativt test: Försenad reaktion eller ingen färgutveckling inom 10-30 sekunder.BactiDrop Oxidase används för att detektera cytokromoxidasenzym. Oxidastestet är baserat på bakteriell produktion av ett intracellulärt oxidasenzym. Oxidasreaktionen beror på närvaron av ett cytokromoxidassystem, vilket aktiverar oxidationen av reducerat cytokrom av molekylärt syre, som i sin tur fungerar som en elektronacceptor i det terminala skedet av elektronöverföringssystemet. Mikroorganismer som producerar oxidasenzym, när de är i närvaro av atmosfäriskt syre, cytokrom c och fenylendiaminoxidasreagens, oxiderar för att bilda en lila förening, indofenol. Askorbinsyra ingår i reagenset som ett reduktionsmedel för att minska autooxidation och för att förbättra stabiliteten3.BactiDrop Oxidase innehåller N,N,N,N-tetrametyl-1,4-fenylendiamin (CAS 100-22-1), askorbinsyra (CAS 50-81-7) och demineraliserat vatten (32C-81-7) (32C-demineraliserat vatten). Reagenset levereras som 0,75 ml ampuller. Denna produkt är avsedd för in vitro-diagnostik. Detta reagens har testats med hjälp av kvalitetskontrollförfarande och befunnits vara acceptabelt. Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Behaga inquire.Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 20 °C till 25 °C
Beskrivning BactiDrop Oxidas
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Oxidasenzym
Kvantitet 50 x 0,75 ml