Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Kaliumhydroxid
Beskrivning
Förbered kliniska prover för mikroskopisk undersökning av svampelement med Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Potassium Hydroxide. Laboratory Handbook of Medical Mycology rekommenderar användning av 10 % KOH för snabb upptäckt av svampelement1. McGowan rapporterade användningen av 10 % KOH men varnade för att brist på kontrast mellan svampelement och kliniska prover kan förekomma2. Därför rekommenderade hon faskontrastmikroskopi för förbättrad synlighet. Formuleringen av 10 % KOH rekommenderas av Mayo Clinic Mycology Laboratory3.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 20 °C till 25 °C |
| Beskrivning | BactiDrop Kaliumhydroxid |
| CE-märkning | Ja |
| Detekterbara analyter | Svamp |
| Kvantitet | 50 x 0,75 ml |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.