Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Spot Indol
Kvantitet:
50 x 0,75 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Bestäm förmågan hos en organism att dela indol från tryptofanmolekylen med Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Spot Indol. Vracko och Sherris använde 1963 indolfläcksreagens för den presumtiva separationen av Proteus-arter och Escherechia coli1. 1969 hittade Lowrance, Reich och Traubρ -dimetylaminokanelmaldehyd (DMACA) för att vara det känsligaste indolreagenset som kunde detektera 3 mcg indol per milliliter medium2.
BactiDrop™ Fläckindol används för att bestämma förmågan hos mikroorganismer att dela indol från tryptofanmolekylen genom fläcktestmetoden. Tryptofanaser är intracellulära enzymer som förmedlar indolproduktion genom att hydrolysera aminosyran tryptofan. Denna indol kombineras med DMACA för att bilda en blågrön förening. Detta är en kondensationsprodukt som bildas av en syradelning av proteinet.Färdig att använda: Flytande reagens Snabbtest: Resultat inom 1-3 minuter Lätt att tolka: Positiva resultat (blå färg) är lätta att tolka från negativa resultat (rosa color).BactiDrop™ Spot Indol Reagent innehåller 1 % w/vρ -dimetylaminokanelaldehyd (CAS 6203-18-5) i saltsyra (koncentrerad) (CAS 7647-01-0) och avmineraliserat vatten (CAS 7732-18-5). Reagenset levereras som 0,75 ml ampuller. Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Behaga inquire.Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 20 °C till 25 °C |
| Beskrivning | BactiDrop Spot Indol |
| CE-märkning | Ja |
| Detekterbara analyter | Nitrit, Fri kvävgas |
| Kvantitet | 50 x 0,75 ml |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.