Läs mer
Thermo Scientific™ BactiStaph™ Latexagglutinationstestsats
Produktkod. p-4529278
Kvantitet:
150 tester/kit
Förpackningsstorlek:
150 tester
Produktkod. 12619937
Brand: Thermo Scientific™ R21144
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck klumpningsfaktor och protein A associerat med identifieringen av Staphylococcus aureus samtidigt som man särskiljer S. aureus från andra stafylokocker.
Identifiera snabbt Staphylococcus aureus och särskilj från andra stafylokocker genom att detektera klumpfaktor och protein A med hjälp av Thermo Scientific™ BactiStaph™ Latexagglutinationstestsats.
Använd detta snabbtest med latexpartiklar som kan detektera både klumpningsfaktor och protein A samtidigt. Agglutination av vita latexpartiklar är synlig för blotta ögat inom 60 sekunder och representerar en positiv reaktion.
Använd med misstänkta S. aureus -kolonier. Före testning ska misstänkta kolonier gramfärgas och ett katalastest utföras för att verifiera att de är stafylokocker.
Även om stafylokocker är vanliga på huden och i slemhinnor, har de förknippats med många infektioner hos människor och djur. S.aureus och andra koagulaspositiva stafylokocker har identifierats som orsak till suppurativa infektioner, matförgiftning och toxiskt chocksyndrom och har isolerats från nästan alla anatomiska platser.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Kontrolluppsättningar Positiv, negativ
Beskrivning BactiStaph Latexagglutinationstestsats
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Klumpningsfaktor och protein A
Typ Staphylococcus aureus testkit
Inkluderar Latexreagens, positiv kontroll, negativ kontroll, engångsobjektglas, omrörarstavar
Material Latex
Kvantitet 150 tester/kit
Målorganismklass Staphylococcus aureus