Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth)
Produktkod. 17742998
Kvantitet:
20 x 4 mL
20 x 5 mL
100 x 4 mL
100 x 5 mL
Formatera:
15mm x 103mm Tube
Produktkod. 17742998
Brand: Thermo Scientific™ R060264
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ Remel BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth) is for the cultivation of microorganisms.
Thermo Scientific™ Remel BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth) is for the cultivation of microorganisms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industrial Reference: BAM, SMD, SMWW, USDA.
Beskrivning BHI Broth
Formatera 15mm x 103mm Tube
Produkttyp Microbiology Media
Kvantitet 100 x 4 mL
REF R14101 for use with MicroScan™ System. REF R112022 not intended for IVD use.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado