Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Candida albicans testkit
Produktkod. 13255789
Change view
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13255789 50 tester 50 tester
1 options
Produktkod. 13255789 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30851401
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Thermo Scientific™ Remel Candida albicans Test Kit är ett reagensimpregnerat disktest för presumtiv identifiering av Candida albicans .
Thermo Scientific™ Remel Candida albicans Test Kit är ett reagensimpregnerat disktest som används för snabb presumtiv identifiering av Candida albicans .
  • Snabbtest för detektion av enzymer L-prolinaminopeptidas ochΒ -galaktosaminidas i jästceller för presumtiv identifiering av Candida albicans odlad på laboratoriemedia
    En snabb och känslig metod som använder en kombination av p-nitrofenyl-N-acetyl-Β -D-galaktosaminid (NGL) och L-prolin-Β -naftylamid (PRO)
Innehåller:
50 testskivor; 1x 45 ml injektionsflaska 03 % natriumhydroxid; 1 flaska färgframkallare; 50 plaströr med lock; applikatorpinnar av trä.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Oöppnade reagenser är stabila till utgångsdatum när de förvaras vid 2 °C till 8 °C
Beskrivning Candida albicans testkit
CE-märkning Ja
Kvantitet 50 tester
För in vitro diagnostisk användning