Läs mer
Thermo Scientific™ Catarrhalis testskiva
Produktkod. 10516963
Change view
Kvantitet:
25 skivor/flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10516963 25 skivor/flaska Paket med 25
1 options
Produktkod. 10516963 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R21121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.00 SEK
    872.58 SEK / Paket med 25
    Save 119.42 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Detektera snabbt butyratesteras för att presumtivt identifiera Moraxella catarrhalis isolerad från kliniska prover med denna färdiga att använda, reagensimpregnerade skiva.
Upptäck butyratesteras för att snabbt identifiera Moraxella catarrhalis isolerad från kliniska prover med Thermo Scientific™ Remel™ Catarrhalis testskiva.
Den snabba identifieringen av Moraxella catarrhalis är viktig, eftersom de flesta stammar producerar betalaktamas och är resistenta mot penicillin och ampicillin. Konventionella metoder som används för att identifiera M. catarrhalis kan ta upp till 48 timmar att utföra 3,4 . 1962 föreslog Berger att detektion av butyratesteras kan användas som en snabb metod för att identifiera M. catarrhalis . 1
Detektera butyratesteras för att presumtivt identifiera Moraxella catarrhalis med den reagensimpregnerade Catarrhalis-testskivan. Moraxella catarrhalis är en viktig patogen. Yeun et al. har rapporterat att isoleringen av M. catarrhalis från rutinmässiga sputumkulturer är associerad med klinisk infektion. 2 Snabb identifiering av denna organism är viktig, eftersom de flesta stammar producerar beta-laktamas och är resistenta mot penicillin och ampicillin.
  • Klar att använda : Reagensimpregnerad skiva. Inga ytterligare förberedelser krävs.
  • Lätt att upptäcka : Visuell detektering av färgförändring.
  • Lätt att tolka :
    • Positivt test - blågrön färgutveckling inom 2 minuter
    • Negativt test - ingen färgutveckling inom 2 minuter.
Catarrhalis Test Disk är impregnerad med indoxylbutyrat som reaktiv ingrediens. Enzymet butyratesteras frisätter indoxyl från indoxylbutyrat och bildar spontant indigo i närvaro av syre 5 . Denna färgförändring möjliggör snabb upptäckt av M. catarrhalis .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Detektion av butyratesteras för presumtiv identifiering av Moraxella catarrhalis
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Butyratesteras
Formatera Vial
Kvantitet 25 skivor/flaska