Läs mer
Thermo Scientific™ Koagulasplasma
Produktkod. 10220293
Change view
Kvantitet:
5 ml
15 ml
25 ml
6 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10220293 25 ml 25ml
13296049 6 x 5 ml Paket med 6
11943322 5 ml 5ml
10046782 15 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10220293 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R21052
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck koagulasenzym i stafylokocker med koagulasplasma.
Upptäck koagulasenzym hos stafylokocker med Thermo Scientific™ Remel™ Koagulasplasma. Enzymet koagulas verkar på en beståndsdel av kaninplasma för att producera en trombinliknande substans som aktiverar fibrinogen för att bilda fibrinkagel. År 1940, Fairbrother och Chapman et al. rapporterade patogena stafylokocker kan identifieras baserat på förmågan att koagulera plasma. 1,2 Chapman fann att kaninplasma var överlägsen andra typer av plasma när det gäller koaguleringsaktivitet. 3 Bayliss och Hall rekommenderade att byta ut citratantikoagulanten mot EDTA för att undvika falskt positiva blodproppar. 4
  • Kaninplasma med EDTA
  • Frystorkat material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Koagulasplasma
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Staphylococcus arter
Typ Koagulasplasma
För användning med (applikation) Enzymimmunanalysdetektion
Kvantitet 25 ml