Läs mer
Thermo Scientific™ Koagulasplasma
Produktkod. 11943322
Kvantitet:
5 ml
25 ml
6 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
Paket med 6
Produktkod. 11943322
Brand: Thermo Scientific™ R21050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck koagulasenzym i stafylokocker med koagulasplasma.
Upptäck koagulasenzym hos stafylokocker med Thermo Scientific™ Remel™ Koagulasplasma. Enzymet koagulas verkar på en beståndsdel av kaninplasma för att producera en trombinliknande substans som aktiverar fibrinogen för att bilda fibrinkagel. År 1940, Fairbrother och Chapman et al. rapporterade patogena stafylokocker kan identifieras baserat på förmågan att koagulera plasma. 1,2 Chapman fann att kaninplasma var överlägsen andra typer av plasma när det gäller koaguleringsaktivitet. 3 Bayliss och Hall rekommenderade att byta ut citratantikoagulanten mot EDTA för att undvika falskt positiva blodproppar. 4
  • Kaninplasma med EDTA
  • Frystorkat material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Koagulasplasma
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Staphylococcus arter
Typ Koagulasplasma
För användning med (applikation) Enzymimmunanalysdetektion
Kvantitet 5 ml