Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Kontaktplatta Steril D/E (Dey-Engley) Neutraliserande agar (bestrålad)
Beskrivning
Thermo Scientific™ Remel Kontaktplatta Steril D/E Neutraliserande agar (bestrålad) används för odling av mikroorganismer med neutralisering av specifika kemiska desinfektionsmedel.
- Kontaktplattor Sterila är dubbelpåsade och en tredje påse medföljer för kundanvändning (dubbel + påse)
- Dessa produkter tillverkas i ett renrum och valideras sterila genom gammastrålning
- Kontaktplattorna är gjorda med hjälp av GripFit™ teknologi, som säkerställer att locket förblir på plats under hantering och ändå enkelt kan tas bort under miljöövervakning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kontaktplattor, D/E-neutraliserande agar |
| Formatera | Kontakt - Dubbel väska |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 10/Pk. |
Ej avsedd för IVD-användning.