Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Kontakttallrik steril Sabouraud Dextrosagar med lecitin, polysorbat 80 (pH 5,6) (bestrålad)
Beskrivning
Thermo Scientific™ Remel Kontakta Plate Steril Sabouraud Dextrosagar med lecitin, polysorbat 80 (pH 5,6) (bestrålat) används för odling av jäst och svampar.
- Kontaktplattor Sterila är dubbelförpackade plus en tredje påse är bifogad för kundanvändning (dubbel + påse)
- Dessa produkter tillverkas i ett renrum och valideras sterila genom gammastrålning
- Kontaktplattorna sterila som anges är gjorda med hjälp av GripFit™ teknologi, som säkerställer att locket förblir på plats under hantering och ändå enkelt kan tas bort under miljöövervakning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kontaktplattor; Sabouraud dextrosagar med lecitin; Gamma bestrålat |
| Formatera | Kontakt - Dubbel väska |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 10/Pk. |
Ej avsedd för IVD-användning.