Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Kontakttallrik steril Sabouraud Dextrosagar med lecitin, polysorbat 80 (pH 5,6) (bestrålad)
Produktkod. p-4523207
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Produktkod. Kvantitet
17702648 10/Pk.
1 options
Produktkod. 17702648 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R111805
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Remel Kontakta Plate Steril Sabouraud Dextrosagar med lecitin, polysorbat 80 (pH 5,6, bestrålad) används för odling av jäst och svampar.
Thermo Scientific™ Remel Kontakta Plate Steril Sabouraud Dextrosagar med lecitin, polysorbat 80 (pH 5,6) (bestrålat) används för odling av jäst och svampar.
  • Kontaktplattor Sterila är dubbelförpackade plus en tredje påse är bifogad för kundanvändning (dubbel + påse)
  • Dessa produkter tillverkas i ett renrum och valideras sterila genom gammastrålning
  • Kontaktplattorna sterila som anges är gjorda med hjälp av GripFit™ teknologi, som säkerställer att locket förblir på plats under hantering och ändå enkelt kan tas bort under miljöövervakning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kontaktplattor; Sabouraud dextrosagar med lecitin; Gamma bestrålat
Formatera Kontakt - Dubbel väska
Produkttyp Agar
Kvantitet 10/Pk.
Ej avsedd för IVD-användning.