Läs mer
Thermo Scientific™ Cryptococcus Antigen Test Kit
Produktkod. 11974042
Change view
Kvantitet:
50 tester/kit
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11974042 50 tester/kit 50 tester
1 options
Produktkod. 11974042 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30851501
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck snabbt polysackaridantigener associerade med Cryptococcus neoformans -infektion med Cryptococcus Antigen Test Kit.
Upptäck snabbt kapselpolysackaridantigener associerade med Cryptococcus neoformans -infektion med hjälp av Thermo Scientific™ Remel™ Cryptococcus Antigen Test Kit. År 1963 rapporterade Bloomfield upptäckt av kryptokockpolysackarid (CPS)-antigener i serum och CSF hos patienter med kryptokokkos 1 . I ytterligare tester rapporterade utredarna falskt positiva reaktioner i serum från patienter med reumatoid faktor 2,3 . 1983 introducerade Stockman och Roberts en enzymatisk metod som inkorporerade proteas för att eliminera interferensfaktorer i serum 4 .
Kryptokokkos är en systemisk infektion som orsakas av jästsvampen C. neoformans1 . De naturliga reservoarerna för C. neoformans är jord och fågelavföring. Inandning av jästceller kan leda till en lunginfektion och eventuellt spridd sjukdom. Patienter uppvisar ofta förödande försvagning, särskilt de med ett immunsuppressivt syndrom. Eftersom C. neoformans har en ovanlig affinitet för vävnad i centrala nervsystemet, är snabb och tidig upptäckt väsentlig.
  • Känsligt test
  • Snabbtest: Resultat erhålls inom 5 minuter.
  • Lätt att identifiera: Ett positivt test indikeras av eventuell agglutination eller klumpar och rensning av testlatexen omedelbart efter 5 minuters rotationssteg, medan ett negativt test indikeras av ingen agglutination eller klumpar.
  • Semikvantitativt test: Titern är den reciproka av den sista utspädningen som ger ett positivt resultat (agglutination).
Cryptococcus Antigen Test Kit innehåller användningen av latexpartiklar sensibiliserade med murina (mus) IgM monoklonala antikroppar. CPS-antigen i patientserum eller CSF interagerar med sensibiliserade latexpartiklar och producerar synlig agglutination. Användningen av monoklonala IgM-antikroppar och behandling av serum med proteas minskar risken för falskt positiva reaktioner, vilket eliminerar behovet av att utföra ett kompletterande latextest för att verifiera specificiteten hos resultaten 5-6 . Detta test har både diagnostiskt och prognostiskt värde eftersom progressiv sjukdom vanligtvis åtföljs av ökande antigentitrar. Sjunkande titrar är vanligtvis förknippade med klinisk förbättring, med eller utan terapi.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Cryptococcus Antigen Test Kit
Detekterbara analyter C. neoformans antigen
Inkluderar 1 flaska testlatex; negativ kontroll; positiv kontroll; låg positiv kontroll; proteastablett; 10x provspädningsmedel; reaktionskort; dispensering pipett
Kvantitet 50 tester/kit